氯化硫酰 98.5%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Sulphuryl dichloride
169450010 169450025 169450250
ACRO169450010EA 0 CNY
ACRO169450010 ACRO169450025 ACRO169450250
氯化硫酰 98.5%
氯化硫酰
分子式: Cl₂O₂S
沸点: 69,1 °C (760 mmHg)
密度: 1,667 g/cm³
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011451
CAS号: 7791-25-5
EINECS: 232-245-6
UN号: 1834
ADR: 6.1,I
Merck Index: 12,09153
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Titration Argentometric ≥98.0 % (ex Cl)
Free chlorine ≤0.1 %
Sulfur dioxide (SO2) ≤0.5 %