氯化亚砜 99.7%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Thionyl dichloride
382662500 382660010 382660025
ACRO382662500EA 0 CNY
ACRO382662500 ACRO382660010 ACRO382660025
氯化亚砜 99.7%
氯化亚砜
分子式: Cl₂OS
沸点: 76 °C (1013 hPa)
溶点: –105 °C
密度: 1,64 g/cm³
MDL编号: MFCD00011449
CAS号: 7719-09-7
EINECS: 231-748-8
UN号: 1836
ADR: 8,I
Merck Index: 12,09485
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥99.6 % (SOCl2)
Color scale ≤50 APHA
Impurity ≤0.05 % (SCl2 + S2Cl2)