硫酸铵, Sigma-Aldrich®
供应商: Merck
Synonyms: Sulphuric acid diammonium salt, Diammonium sulphate, Mascagnite
MQ200
A4418-1KG A4418-500G
SIALA4418-1KGEA 0 CNY
SIALA4418-1KG SIALA4418-500G
硫酸铵, Sigma-Aldrich®
硫酸铵
分子式: (NH₄)₂SO₄
分子量: 132.14 g/mol
溶点: 336…339 °C
密度: 1.78 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003391
CAS号: 7783-20-2
EINECS: 231-984-1
REACH: 01-2119455044-46
Merck Index: 13,00559