过硫酸铵 ≥98% ACS
供应商: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: 过二硫酸铵, AP, PER, APS, 过氧二硫酸铵
VWRC0486-100GEA 983 CNY
VWRC0486-100G VWRC0486-25G
过硫酸铵 ≥98% ACS
过硫酸铵
分子式: (NH₄)₂S₂O₈
分子量: 228.2 g/mol
溶点: 120
密度: 1.98 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003390
CAS号: 7727-54-0
EINECS: 231-786-5
UN号: 1444
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,00545
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f82a373f21d34e63dc94c0598f3f33ba6bbfdb2b&vid=2b6d196dbf07ce4dd528ac7b4f8456678accd3ba&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Chloride & Chlorate <0.001%
Heavy Metals (as Pb) ≤0.005%
Insolubles ≤0.005%
Iron ≤0.001%
Manganese ≤0.00005%
Purity ≥98%
Residue on Ignition ≤0.05%
Titrable Free Acid ≤0.04 meq/g