磷酸一铵 99.9% (trace metals basis)
供应商: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 磷铵, 磷酸二氢铵, 一盐基磷酸铵
193701000 193705000
ACRO193701000EA 0 CNY
ACRO193701000 ACRO193705000
磷酸一铵 99.9% (trace metals basis)
磷酸一铵
分子式: NH₄H₂PO₄
分子量: 115.03 g/mol
溶点: 190 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003396
CAS号: 7722-76-1
EINECS: 231-764-5
Merck Index: 13,00547
现在订购
产品技术规格
Appearance White Crystalline powder
Total trace metal impurities ≤0.1 %