磷酸氢二铵, Sigma-Aldrich®
供应商: Merck
Synonyms: 1-甲基二乙基胺
M-Clarity™ quality level = MQ100
379980-100G 379980-25G
SIAL379980-100GEA 0 CNY
SIAL379980-100G SIAL379980-25G
磷酸氢二铵, Sigma-Aldrich®
磷酸氢二铵
分子式: (NH₄)₂HPO₄
分子量: 132.06 g/mol
溶点: 185
密度: 1.619 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00010891
CAS号: 7783-28-0
EINECS: 231-987-8
REACH: 01-2119490974-22
Merck Index: 13,00546