重碳酸铵, Sigma-Aldrich®
供应商: Merck
Warning
Synonyms: 碳酸氢铵
M-Clarity™ quality level = MQ200
09830-1KG 09830-500G
SIAL09830-1KGEA 0 CNY
SIAL09830-1KG SIAL09830-500G
重碳酸铵, Sigma-Aldrich®
重碳酸铵
分子式: NH₄HCO₃
分子量: 79.06 g/mol
溶点: 35
密度: 1.57 g/cm³ (20 °C)
MDL编号: MFCD00012138
CAS号: 1066-33-7
EINECS: 213-911-5
Merck Index: 13,00497