氯化铵 ≥99%, GPR RECTAPUR®
供应商: VWR Chemicals
Warning
VWRC21235.297EA 410 CNY
VWRC21235.297 VWRC21235.366 VWRC21235.468
氯化铵 ≥99%, GPR RECTAPUR®
氯化铵
分子式: NH₄Cl
溶点: 335 °C
密度: 1,5256 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011420
CAS号: 12125-02-9
EINECS: 235-186-4
REACH: 01-2119487950-27
Merck Index: 13,00510
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e45c4909ae60875d5b9dca2f28f54f5c8028e64&vid=389479ce9f26d046837e12f5c47dd4bc7d47ec2b&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.9 %
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm