氯化铵 99,5 ACS
供应商: VWR Chemicals
Warning
Synonyms: 卤砂
VWRC0621-1KGEA 2252 CNY
VWRC0621-1KG VWRC0621-2.5KG VWRC0621-500G
氯化铵 99,5 ACS
氯化铵
分子式: NH₄Cl
分子量: 53.49 g/mol
溶点: 335
密度: 1.5256 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011420
CAS号: 12125-02-9
EINECS: 235-186-4
Merck Index: 13,00510
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e45c4909ae60875d5b9dca2f28f54f5c8028e64&vid=389479ce9f26d046837e12f5c47dd4bc7d47ec2b&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Calcium <0.001%
Heavy metals (as Pb) ≤0.0005%
Insolubles ≤0.005%
Iron ≤0.0002%
Magnesium ≤0.0005%
pH (5%, water) @25 °C 4.5 – 5.5
Phosphate ≤0.0002%
Purity ≥99.5%
Residue on ignition ≤0.01%
Sulphate ≤0.002%