氯化铵 99+%, pure
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 卤砂
123340010 123340250
ACRO123340010EA 0 CNY
ACRO123340010 ACRO123340250
氯化铵 99+%, pure
氯化铵
分子式: NH₄Cl
溶点: 340 °C (subl.)
密度: 1,5256 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011420
CAS号: 12125-02-9
EINECS: 235-186-4
Merck Index: 13,00510
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e45c4909ae60875d5b9dca2f28f54f5c8028e64&vid=389479ce9f26d046837e12f5c47dd4bc7d47ec2b&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White Crystalline powder and/or chunks
Titration Argentometric ≥99.0 %
Water ≤0.1 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.3 %
Iron (Fe) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.02 %