四氟硼酸铵 99%, pure
供应商: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
氟硼酸铵
310961000
310965000
ACRO310961000EA
0
CNY
ACRO310961000
ACRO310965000
四氟硼酸铵 99%, pure
四氟硼酸铵
分子式:
H₄BF₄N 分子量: 104.84 g/mol 溶点: 230 °C (subl.) 密度: 1.87 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD06245785 CAS号: 13826-83-0 EINECS: 237-531-4 UN号: 3260 ADR: 8 III |
产品技术规格
Appearance | White Crystalline powder or crystals |
Titration with NaOH | ≥98.5 % |