四苯基氯化膦 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
204030100 204030500
ACRO204030100EA 0 CNY
ACRO204030100 ACRO204030500
四苯基氯化膦 98%
四苯基氯化膦
分子式: C₂₄H₂₀ClP
分子量: 374.85 g/mol
溶点: 275…280 °C
MDL编号: MFCD00011916
CAS号: 2001-45-8
EINECS: 217-890-3
现在订购
产品技术规格
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 275 to 280 °C
Titration Argentometric ≥97.5 %