四苯基溴化膦 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
204020050 204020250
ACRO204020050EA 0 CNY
ACRO204020050 ACRO204020250
四苯基溴化膦 99%
四苯基溴化膦
分子式: C₂₄H₂₀BrP
溶点: 295…299 °C
闪点: 260 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011915
CAS号: 2751-90-8
EINECS: 220-393-4
现在订购
产品技术规格
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 296 to 300 °C
Titration Argentometric ≥98.5 %