三(邻甲基苯基)膦 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 三(2-甲苯基)膦
422320050 422320010
ACRO422320050EA 0 CNY
ACRO422320050 ACRO422320010
三(邻甲基苯基)膦 99%
三(邻甲基苯基)膦
分子式: C₂₁H₂₁P
分子量: 304.37 g/mol
溶点: 126…127 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008514
CAS号: 6163-58-2
EINECS: 228-193-9
现在订购
产品技术规格
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 122 to 126 °C
GC ≥98.5 %