四丁基氟化铵三水合物 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: TBAF
221080100 221080500 221082500
ACRO221080100EA 0 CNY
ACRO221080100 ACRO221080500 ACRO221082500
四丁基氟化铵三水合物 99%
四丁基氟化铵三水合物
分子式: C₁₆H₃₆FN·3H₂O
分子量: 315.51 g/mol
溶点: 58…60 °C
MDL编号: MFCD00149981
CAS号: 87749-50-6
EINECS: 207-057-2
UN号: 1759
ADR: 8 III
现在订购
产品技术规格
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥98.5 %