四甲基氯化铵 98+%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: TMACl, TMA
138331000 138332500
ACRO138331000EA 0 CNY
ACRO138331000 ACRO138332500
四甲基氯化铵 98+%
四甲基氯化铵
分子式: (CH₃)₄NCl
分子量: 109.60 g/mol
溶点: 420 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011628
CAS号: 75-57-0
EINECS: 200-880-8
UN号: 2811
ADR: 6.1 II
现在订购
产品技术规格
Appearance White to cream Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.0 %
Stabilizer ≤0.05 % tert-Butylcatechol