矮壮素 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 氯化矮壮素, (2-氯乙基)三甲基氯化铵, 二氯胆碱
215420250 215421000
ACRO215420250EA 0 CNY
ACRO215420250 ACRO215421000
矮壮素 98%
矮壮素
分子式: ClCH₂CH₂N(CH₃)₃Cl
分子量: 158.07 g/mol
溶点: 239…243 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011869
CAS号: 999-81-5
EINECS: 213-666-4
UN号: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,02120
现在订购
产品技术规格
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 % (K.F.)
Titration with HClO4 ≥97.5 %