四丙基溴化铵 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: TPABr
209370250 209371000 209375000
ACRO209370250EA 0 CNY
ACRO209370250 ACRO209371000 ACRO209375000
四丙基溴化铵 98%
四丙基溴化铵
分子式: C₁₂H₂₈BrN
分子量: 266.27 g/mol
溶点: 266…272 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011840
CAS号: 1941-30-6
EINECS: 217-727-6
现在订购
产品技术规格
Appearance White to light yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric 97.5 to 102.5 %