四甲基溴化铵 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
187631000 187635000
ACRO187631000EA 0 CNY
ACRO187631000 ACRO187635000
四甲基溴化铵 98%
四甲基溴化铵
分子式: C₄H₁₂BrN
沸点: ∼360 °C (1013 hPa)
溶点: 230 °C (dec.)
密度: 1,56 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011626
CAS号: 64-20-0
EINECS: 200-581-2
UN号: 2811
ADR: 6.1,II
现在订购
产品技术规格
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric 97.5 to 102.5 %
Water ≤1 %
HPLC ≥97.5 %