四乙基溴化铵 99+%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 四乙溴铵
220710500 220712500 220715000
ACRO220710500EA 0 CNY
ACRO220710500 ACRO220712500 ACRO220715000
四乙基溴化铵 99+%
四乙基溴化铵
分子式: C₈H₂₀BrN
分子量: 210.16 g/mol
溶点: 285 °C (dec.)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011825
CAS号: 71-91-0
EINECS: 200-769-4
Merck Index: 13,09274
现在订购
产品技术规格
Appearance White to cream Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥99.0 %
Loss on drying ≤1.0 %