四丁基溴化铵 99+%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
185680250 185681000 185685000 185680500
ACRO185680250EA 0 CNY
ACRO185680250 ACRO185681000 ACRO185685000 ACRO185680500
四丁基溴化铵 99+%
四丁基溴化铵
分子式: C₁₆H₃₆BrN
分子量: 322.37 g/mol
溶点: 100…104 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011633
CAS号: 1643-19-2
EINECS: 216-699-2
现在订购
产品技术规格
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥99.0 %
Water ≤1 %
HPLC ≥94 % (sum of tylosins A+B+C+D)