十六烷基三甲基溴化铵 99+%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 溴化十六烷基三甲铵, 鲸蜡烷三甲基溴化铵, 溴棕三甲铵, CTAB
227160100 227160250 227161000 227165000
ACRO227160100EA 0 CNY
ACRO227160100 ACRO227160250 ACRO227161000 ACRO227165000
十六烷基三甲基溴化铵 99+%
十六烷基三甲基溴化铵
分子式: CH₃(CH₃)₁₅N(Br)(CH₃)₃
溶点: 230 °C
闪点: 244 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011772
CAS号: 57-09-0
EINECS: 200-311-3
UN号: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02034
现在订购
产品技术规格
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥99.0 %