丁基三苯基溴化膦 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: TBP
108060050 108061000
ACRO108060050EA 0 CNY
ACRO108060050 ACRO108061000
丁基三苯基溴化膦 99%
丁基三苯基溴化膦
分子式: H₃C(CH₂)₃P(C₆H₅)₃Br
分子量: 399.31 g/mol
溶点: 240…243 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011855
CAS号: 1779-51-7
EINECS: 217-219-4
UN号: 3464
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2e322e1de83c6056c1da2768b0235261af439bb0&vid=2e322e1de83c6056c1da2768b0235261af439bb0&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 238 to 243 °C
Titration Argentometric ≥98.5 %
Specific optical rotation -9.5° to -12.5° (20 °C, 589 nm) (c=1, methanol)