甲基膦酸二乙酯 96%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 双(二乙氧基氧膦基)甲烷
333680050 333680250
ACRO333680050EA 0 CNY
ACRO333680050 ACRO333680250
甲基膦酸二乙酯 96%
甲基膦酸二乙酯
分子式: C₅H₁₃O₃P
分子量: 152.13 g/mol
沸点: 78…81 °C (15 mmHg)
闪点: 75 °C
MDL编号: MFCD00009813
CAS号: 683-08-9
EINECS: 211-667-4
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4130 to 1.4150 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %