亚磷酸三苯酯 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
140440010 140440025
ACRO140440010EA 0 CNY
ACRO140440010 ACRO140440025
亚磷酸三苯酯 99%
亚磷酸三苯酯
分子式: C₁₈H₁₅O₃P
分子量: 310.29 g/mol
沸点: 360 °C (760 mmHg)
溶点: 22…24 °C
密度: 1.184 g/cm³
闪点: 146 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003032
CAS号: 101-02-0
EINECS: 202-908-4
UN号: 3077
ADR: 9 III
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5890 to 1.5920 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Acid value ≤1.5 mg KOH/g