磷酸三乙酯 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 磷酸乙酯, TEP
139680010 139680025
ACRO139680010EA 0 CNY
ACRO139680010 ACRO139680025
磷酸三乙酯 99%
磷酸三乙酯
分子式: C₆H₁₅O₄P
沸点: 215 °C (1013 hPa)
溶点: –56 °C
密度: 1,07 g/cm³
闪点: 111 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00009077
CAS号: 78-40-0
EINECS: 201-114-5
Merck Index: 12,09806
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4050 to 1.4070 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤20 APHA