亚磷酸二乙酯 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
114500010 114502500
ACRO114500010EA 0 CNY
ACRO114500010 ACRO114502500
亚磷酸二乙酯 98%
亚磷酸二乙酯
分子式: C₄H₁₁O₃P
沸点: 60 °C (6mbar)
溶点: –70 °C
密度: 1,08 g/cm³
闪点: 74 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00044573
CAS号: 762-04-9
EINECS: 212-091-6
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4070 to 1.4090 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %