氧化铋(III) 99.9%, extra pure
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 三氧化二铋
208071000 208075000
ACRO208071000EA 0 CNY
ACRO208071000 ACRO208075000
氧化铋(III) 99.9%, extra pure
氧化铋(III)
分子式: BiO₃
分子量: 465.96 g/mol
沸点: 1890 °C (760 mmHg)
溶点: 825 °C
密度: 8.9 g/cm³
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003462
CAS号: 1304-76-3
EINECS: 215-134-7
Merck Index: 13,01273
现在订购
产品技术规格
Appearance Yellow Powder
Loss on drying ≤0.2 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤10 ppm
Bismuth (Bi) 89.5 to 89.9 %
Sodium (Na) ≤50 ppm