硝酸铋(III) ≥97%, GPR RECTAPUR®
供应商: VWR Chemicals
|
Warning
|
Synonyms:
Bismuth trinitrate pentahydrate
VWRC21932.263EA
1903
CNY
VWRC21932.263
硝酸铋(III) ≥97%, GPR RECTAPUR®
硝酸铋(III)
分子式:
Bi(NO₃)₃·5H₂O 分子量: 485.07 g/mol 沸点: 75…80 °C (1013 hPa) 溶点: 30 密度: 2.736 g/cm³ (20 °C) |
MDL编号:
MFCD00149157 CAS号: 10035-06-0 EINECS: 233-791-8 UN号: 1477 ADR: 5.1 II |
产品技术规格
Assay | Min. 97 % |
Alkali and alkaline-earths (as SO4) | Max. 0.2 % |
Cl (Chloride) | Max. 0.02 % |
SO4 (Sulphate) | Max. 0.1 % |