硝酸铋(III) ≥97%, GPR RECTAPUR®
供应商: VWR Chemicals
Warning
Synonyms: Bismuth trinitrate pentahydrate
VWRC21932.263EA 1903 CNY
VWRC21932.263
硝酸铋(III) ≥97%, GPR RECTAPUR®
硝酸铋(III)
分子式: Bi(NO₃)₃·5H₂O
分子量: 485.07 g/mol
沸点: 75…80 °C (1013 hPa)
溶点: 30
密度: 2.736 g/cm³ (20 °C)
MDL编号: MFCD00149157
CAS号: 10035-06-0
EINECS: 233-791-8
UN号: 1477
ADR: 5.1 II
现在订购
产品技术规格
Assay Min. 97 %
Alkali and alkaline-earths (as SO4) Max. 0.2 %
Cl (Chloride) Max. 0.02 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.1 %