硝酸铋(III) 99.999% (痕量金属分析)
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
315150250 315150050
ACRO315150250EA 0 CNY
ACRO315150250 ACRO315150050
硝酸铋(III) 99.999% (痕量金属分析)
硝酸铋(III)
分子式: Bi(NO₃)₃·5H₂O
沸点: 80 °C (760 mmHg)
溶点: 30 °C
密度: 2,736 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00149157
CAS号: 10035-06-0
EINECS: 233-791-8
UN号: 1477
ADR: 5.1,II
现在订购
产品技术规格
Appearance White Crystals
Total trace metal impurities ≤0.001 %