氟化锑(III) 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
191241000 191245000
ACRO191241000EA 0 CNY
ACRO191241000 ACRO191245000
氟化锑(III) 98%
氟化锑(III)
分子式: F₃Sb
沸点: 376 °C (1013 hPa)
溶点: 292 °C
密度: 4,38 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011218
CAS号: 7783-56-4
EINECS: 232-009-2
UN号: 2923
ADR: 8,II
Merck Index: 13,00715
现在订购
产品技术规格
Appearance White to grey Crystalline powder
Titration Iodimetric ≥97.5 %