乙炔基三甲基硅烷 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
三甲基硅乙炔
203570050
203570250
ACRO203570050EA
0
CNY
ACRO203570050
ACRO203570250
乙炔基三甲基硅烷 98%
乙炔基三甲基硅烷
分子式:
C₅H₁₀Si 沸点: 53 °C (1013 hPa) 密度: 0,69 g/cm³ 闪点: –34 °C 存储条件: Refrigerator |
MDL编号:
MFCD00008569 CAS号: 1066-54-2 EINECS: 213-919-9 UN号: 1993 ADR: 3,II |
产品技术规格
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3873 to 1.3903 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |