三正丁基甲氧基锡 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Tri-n-butyltin methoxide, Methoxytributylstannane, Tributyltin methoxide
212090100 212090250
ACRO212090100EA 0 CNY
ACRO212090100 ACRO212090250
三正丁基甲氧基锡 97%
三正丁基甲氧基锡
分子式: C₁₃H₃₀OSn
分子量: 321.09 g/mol
沸点: 97…97.5 °C
密度: 1.11 g/cm³
闪点: 98 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00009419
CAS号: 1067-52-3
EINECS: 213-933-5
UN号: 2788
ADR: 6.1 II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4726 to 1.4746 (20°C, 589 nm)
Elemental Analysis ≥96.0 %