溴三甲基硅烷 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 三甲基溴化硅, 三甲基溴硅烷, TMBS
186650050 186650250
ACRO186650050EA 0 CNY
ACRO186650050 ACRO186650250
溴三甲基硅烷 98%
溴三甲基硅烷
分子式: C₃H₉BrSi
沸点: 79 °C (760 mmHg)
溶点: –43 °C
密度: 1,16 g/cm³
闪点: 32 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00000048
CAS号: 2857-97-8
EINECS: 220-672-0
UN号: 2920
ADR: 8,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4200 to 1.4250 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric ≥97.5 %
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %