氧化二丁基锡 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 二丁基氧化锡
179361000 179365000
ACRO179361000EA 0 CNY
ACRO179361000 ACRO179365000
氧化二丁基锡 98%
氧化二丁基锡
分子式: C₈H₁₈OSn
分子量: 248.94 g/mol
溶点: >300 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00001992
CAS号: 818-08-6
EINECS: 212-449-1
UN号: 3146
ADR: 6.1 III
现在订购
产品技术规格
Appearance White Powder or granular powder
Infrared spectrum Conforms
Chloride (Cl) ≤0.2 %
Tin (Sn) ≥47 %
Volatile matter ≤0.5 %