二氯二甲基硅烷 99+%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: DMDCS, 二甲基二氯硅烷
113310010 113310050 113312500
ACRO113310010EA 0 CNY
ACRO113310010 ACRO113310050 ACRO113312500
二氯二甲基硅烷 99+%
二氯二甲基硅烷
分子式: C₂H₆Cl₂Si
沸点: 70 °C (760 mmHg)
溶点: –76 °C
密度: 1,06 g/cm³
闪点: –9 °C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00000491
CAS号: 75-78-5
EINECS: 200-901-0
UN号: 1162
ADR: 3,II
REACH: 01-2119437250-51
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4030 to 1.4060 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Absorption Ratio P-15/P+15 1.21 to 1.95
BSC Certification Passes