硫酸锡(II) 95%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
223661000 223665000
ACRO223661000EA 0 CNY
ACRO223661000 ACRO223665000
硫酸锡(II) 95%
硫酸锡(II)
分子式: O₄SSn
溶点: 360 °C (dec.)
密度: 4,15 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011246
CAS号: 7488-55-3
EINECS: 231-302-2
Merck Index: 12,08947
现在订购
产品技术规格
Appearance White to off-white Powder or crystals and/or lumps
Titration Iodimetric ≥94.0 %