硫酸铅(II) 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
387271000 387275000
ACRO387271000EA 0 CNY
ACRO387271000 ACRO387275000
硫酸铅(II) 99%
硫酸铅(II)
分子式: O₄PbS
溶点: 1170 °C
密度: 6,0631 g/cm³ (18 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011166
CAS号: 7446-14-2
EINECS: 231-198-9
UN号: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,05444
现在订购
产品技术规格
Appearance White Crystalline powder
Identification Confirmed
Elemental Analysis ≥98.5 % (AES)