氧化锡(IV) 99.9% (trace metals basis)
供应商: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 二氧化锡
223681000 223685000
ACRO223681000EA 0 CNY
ACRO223681000 ACRO223685000
氧化锡(IV) 99.9% (trace metals basis)
氧化锡(IV)
分子式: O₂Sn
分子量: 150.71 g/mol
沸点: ∼2500 °C (1013 hPa)
溶点: 1624.85
密度: 6.95 g/cm³
MDL编号: MFCD00011244
CAS号: 18282-10-5
EINECS: 242-159-0
Merck Index: 14,08778
现在订购
产品技术规格
Appearance White to light grey Powder
Total trace metal impurities ≤0.1 %