二氧化铅(IV) 97+%, extra pure
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 过氧化铅, Lead (su)peroxide, Lead dioxide
217530050 217531000 217535000
ACRO217530050EA 0 CNY
ACRO217530050 ACRO217531000 ACRO217535000
二氧化铅(IV) 97+%, extra pure
二氧化铅(IV)
分子式: O₂Pb
分子量: 239.2 g/mol
溶点: 290 °C (dec.)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011165
CAS号: 1309-60-0
EINECS: 215-174-5
UN号: 1872
ADR: 5.1 III
Merck Index: 12,05424
现在订购
产品技术规格
Appearance Brown to black Powder
Titration with Na2S2O3 ≥97.0 %
Chloride (Cl) ≤0.02 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Copper (Cu) ≤0.01 %
Iron (Fe) ≤0.01 %
Zinc (Zn) ≤0.005 %