碘化铅(II) 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Lead diiodide
198860500 198862500
ACRO198860500EA 0 CNY
ACRO198860500 ACRO198862500
碘化铅(II) 99%
碘化铅(II)
分子式: I₂Pb
分子量: 461.01 g/mol
沸点: 954
溶点: 402
密度: 6.16 g/cm³
MDL编号: MFCD00011163
CAS号: 10101-63-0
EINECS: 233-256-9
UN号: 2291
Merck Index: 12,05430
现在订购
产品技术规格
Appearance Yellow to orange Powder
Titration Argentometric ≥98.5 %
Loss on drying ≤0.1 %
Chloride (Cl) ≤100 ppm