二氟化锡 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 氟化亚锡
308501000 308500050
ACRO308501000EA 0 CNY
ACRO308501000 ACRO308500050
二氟化锡 99%
二氟化锡
分子式: SnF₂
分子量: 156.71 g/mol
沸点: 850 °C (1013 hPa)
溶点: 215 °C
密度: 4.57
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00042540
CAS号: 7783-47-3
EINECS: 231-999-3
UN号: 2923
ADR: 8 III
Merck Index: 12,08940
现在订购
产品技术规格
Appearance White to off-white Powder or crystals
Gravimetry ≥98.5 % (ex Sn)