硝酸铅(II) ACS
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
423850050 423855000
ACRO423850050EA 0 CNY
ACRO423850050 ACRO423855000
硝酸铅(II) ACS
硝酸铅(II)
分子式: Pb(NO₃)₂
溶点: 470 °C (dec.)
密度: 4,53 g/cm³
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011153
CAS号: 10099-74-8
EINECS: 233-245-9
UN号: 1469
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,05432
现在订购
产品技术规格
Appearance White Crystalline powder
Titration Complexometric ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Copper (Cu) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Sodium (Na) ≤200 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %