硝酸铅(II) 99+%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Nonanedioyl chloride, Nonanedioyl dichloride, 壬二酰氯
211560010 211565000
ACRO211560010EA 0 CNY
ACRO211560010 ACRO211565000
硝酸铅(II) 99+%
硝酸铅(II)
分子式: Pb(NO₃)₂
分子量: 331.21 g/mol
溶点: 470 °C (dec.)
密度: 4.53 g/cm³
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011153
CAS号: 10099-74-8
EINECS: 233-245-9
UN号: 1469
ADR: 5.1 II
Merck Index: 13,05432
现在订购
产品技术规格
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Titration Complexometric ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm