硫酸铝十八水合物 98.0-102.0% (通过EDTA滴定), crystals, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
供应商: Avantor
Danger
BAKR0564-01EA 1728 CNY
BAKR0564-01 BAKR0564-05
硫酸铝十八水合物 98.0-102.0% (通过EDTA滴定), crystals, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
硫酸铝十八水合物
分子式: Al₂(SO₄)₃·18H₂O
溶点: 86 °C
密度: 1,69 g/cm³ (20 °C)
MDL编号: MFCD00149136
CAS号: 7784-31-8
EINECS: 233-135-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4dace68759944aa1c6c0f56a372ea396f004e261&vid=e63de3c58650a97622a605c237aa52402ff157e4&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use 98.0 - 102.0 %
ACS - Assay (Al₂(SO₄)₃·18H₂O) (by EDTA titrn) 98.0 - 102.0 %
ACS - Insoluble Matter ≤0.005 %
ACS - Calcium (Ca) ≤0.01 %
ACS - Chloride (Cl) ≤0.005 %
ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤0.001 %
ACS - Iron (Fe) ≤0.002 %
ACS - Magnesium (Mg) ≤0.002 %
ACS - Potassium (K) ≤0.005 %
ACS - Sodium (Na) ≤0.02 %