硫酸铝十八水合物, extra_pure
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Trade termforalum, Aluminum(III) sulphate octadecahydrate, Aluminum sulphate octadecahydrate
123680010 123680025
ACRO123680010EA 0 CNY
ACRO123680010 ACRO123680025
硫酸铝十八水合物, extra_pure
硫酸铝十八水合物
分子式: Al₂(SO₄)₃·18H₂O
分子量: 666.43 g/mol
溶点: 86 °C (dec.)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00149136
CAS号: 7784-31-8
EINECS: 233-135-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4dace68759944aa1c6c0f56a372ea396f004e261&vid=e63de3c58650a97622a605c237aa52402ff157e4&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Titration Complexometric 98.0 to 110.0 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %