硼酸三甲酯 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 三甲氧基硼烷, 硼酸甲酯
140121000 140125000
ACRO140121000EA 0 CNY
ACRO140121000 ACRO140125000
硼酸三甲酯 99%
硼酸三甲酯
分子式: C₃H₉BO₃
分子量: 103.91 g/mol
沸点: 68…69 °C (760 mmHg)
溶点: –34 °C
密度: 0.915 g/cm³
闪点: –8 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008346
CAS号: 121-43-7
EINECS: 204-468-9
UN号: 2416
ADR: 3 II
Merck Index: 12,09842
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3562 to 1.3582 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH ≥98.5 %