硼酸三丁酯 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 硼酸三正丁酯, 三丁氧基甲硼烷
177191000 177195000
ACRO177191000EA 0 CNY
ACRO177191000 ACRO177195000
硼酸三丁酯 98%
硼酸三丁酯
分子式: C₁₂H₂₇BO₃
分子量: 230.15 g/mol
沸点: 230…235 °C (760 mmHg)
溶点: –70 °C
密度: 0.853 g/cm³
闪点: 93 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00009434
CAS号: 688-74-4
EINECS: 211-706-5
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4080 to 1.4100 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %