碘化铟(III) 99.998% (痕量金属分析)
供应商: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
316010010
316010050
ACRO316010010EA
0
CNY
ACRO316010010
ACRO316010050
碘化铟(III) 99.998% (痕量金属分析)
碘化铟(III)
分子式:
I₃In 沸点: 500 °C (1013 hPa) 溶点: 210 °C 密度: 4,69 g/cm³ (20 °C) 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00016151 CAS号: 13510-35-5 EINECS: 236-839-6 ADR: 8,III |
产品技术规格
Appearance | Yellow to light brown Powder or crystals |
Titration Complexometric | 22.7 to 23.5 % (In) |
Total trace metal impurities | ≤0.002 % |