三溴化硼 99+%
供应商: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
365210250
365211000
ACRO365210250EA
0
CNY
ACRO365210250
ACRO365211000
三溴化硼 99+%
三溴化硼
分子式:
BBr₃ 沸点: 91,2 °C (760 mmHg) 溶点: –46 °C 密度: 2,65 g/cm³ 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00011312 CAS号: 10294-33-4 EINECS: 233-657-9 UN号: 2692 ADR: 8,I Merck Index: 13,01337 |
产品技术规格
Appearance | Clear amber Liquid |
Titration | ≥99.0 % |
Sulfur (S) | ≤100 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤100 ppm |
Impurity | ≤0.2 % Free bromine (Br2) |